Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Snabb PCR Master Mix
Produktkod. 10209584 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
25 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
250 reaktioner
2500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10209584 250 reaktioner 250 reaktioner
10630606 25 reaktioner 25 reaktioner
10671176 2500 reaktioner 2500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10209584 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4390939
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.
De Applied Biosystems AmpliTaq Gold Fast PCR Master Mix är en premix, varmstartskemi för end-point PCR-analys.
De Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix är en premix, varmstartskemi för end-point PCR-analys. Dess optimerade kemiska design gör det möjligt att förkorta PCR-körtiden från traditionella 2 timmar till proximala 40 minuter. Det genererar högkvalitativa PCR-produkter som ger högkvalitativa sekvenseringsresultat som kunderna förväntar sig av Applied Biosystems™ . Optimerat för användning i sekvenseringstillämpningar, ger detta kit specifika amplikoner med hög avkastning som enkelt och robust kan sekvenseras. Denna förblandade mastermix fungerar med dina befintliga primers för att ge känsliga, specifika och reproducerbara resultat.
  • Snabba resultat —Snabbar upp tiden från prov till resultat. Förstärker en längd på 600 bp på cirka 45 minuter
  • Bättre sekvenseringskvalitet —Specifika högavkastande amplikoner lämpade för sekvenseringstillämpningar som ger låg topp-under-topp, längre kontinuerlig läslängd och högre QV-30-tal
  • Lätt att använda —2X mastermixen möjliggör snabb experimentinställning
  • Inga primer-glödgningsrestriktioner
Snabb tid till upptäckt
AmpliTaq Gold™ Snabb PCR Master Mix, UP sänker PCR-reaktionstiderna till så lite som 45 minuter och levererar robusta sekvenseringsdata i nivå med vanliga PCR-reagenser som den klassiska AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix. Denna nya mastermix har designats för användning med dina befintliga primers och resulterar i specifika amplikoner med hög avkastning för enkel sekvenseringsdata av hög kvalitet. Cykelsekvensering kan nu också utföras på så lite som 50 minuter.
Snabb installation, hög känslighet
Detta förblandade hotstart-kit låter dig ställa in ditt experiment snabbt utan att offra prestanda. Detta kit ger reproducerbara, känsliga resultat, vilket gör att du kan upptäcka en enda kopia av en gen i 10 ng DNA.
Robusta snabba sekvenseringsresultat
Få de sekvenseringsresultat du förväntar dig av Applied Biosystems™ . De AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP är optimerad för dina sekvenseringsreaktioner. Detta kit ger specifika högavkastande amplikoner som ger dig rena sekvensläsningar inklusive låg topp-under-topp, längre läslängder och överlägsen Q30.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring • AmpliTaq Gold Snabb PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml rör
Förvaras vid 2 °C till 8 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp Snabb PCR Master Mix
Kvantitet 250 reaktioner
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 1,5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Volym 2.5 mL