Innehåller
This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.
De Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix är en premix, varmstartskemi för end-point PCR-analys. Dess optimerade kemiska design gör det möjligt att förkorta PCR-körtiden från traditionella 2 timmar till proximala 40 minuter. Det genererar högkvalitativa PCR-produkter som ger högkvalitativa sekvenseringsresultat som kunderna förväntar sig av Applied Biosystems™ . Optimerat för användning i sekvenseringstillämpningar, ger detta kit specifika amplikoner med hög avkastning som enkelt och robust kan sekvenseras. Denna förblandade mastermix fungerar med dina befintliga primers för att ge känsliga, specifika och reproducerbara resultat.
- Snabba resultat —Snabbar upp tiden från prov till resultat. Förstärker en längd på 600 bp på cirka 45 minuter
- Bättre sekvenseringskvalitet —Specifika högavkastande amplikoner lämpade för sekvenseringstillämpningar som ger låg topp-under-topp, längre kontinuerlig läslängd och högre QV-30-tal
- Lätt att använda —2X mastermixen möjliggör snabb experimentinställning
- Inga primer-glödgningsrestriktioner
Snabb tid till upptäckt
AmpliTaq Gold™ Snabb PCR Master Mix, UP sänker PCR-reaktionstiderna till så lite som 45 minuter och levererar robusta sekvenseringsdata i nivå med vanliga PCR-reagenser som den klassiska AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix. Denna nya mastermix har designats för användning med dina befintliga primers och resulterar i specifika amplikoner med hög avkastning för enkel sekvenseringsdata av hög kvalitet. Cykelsekvensering kan nu också utföras på så lite som 50 minuter.
Snabb installation, hög känslighet
Detta förblandade hotstart-kit låter dig ställa in ditt experiment snabbt utan att offra prestanda. Detta kit ger reproducerbara, känsliga resultat, vilket gör att du kan upptäcka en enda kopia av en gen i 10 ng DNA.
Robusta snabba sekvenseringsresultat
Få de sekvenseringsresultat du förväntar dig av Applied Biosystems™ . De AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP är optimerad för dina sekvenseringsreaktioner. Detta kit ger specifika högavkastande amplikoner som ger dig rena sekvensläsningar inklusive låg topp-under-topp, längre läslängder och överlägsen Q30.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | • AmpliTaq Gold Snabb PCR Master Mix, 2 x 12,5 mL flaskor Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| Formatera | Flaska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Exonukleasaktivitet | 5' - 3' |
| Produkttyp | Snabb PCR Master Mix |
| Kvantitet | 2 500 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |
| Visa mer |