Läs mer
Applied Biosystems™ Installationssats för kalibrering av matriskort
Beskrivning
Innehåller
Reagens att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , och ROX™ färgämnen, region-of-interest (ROI) och normaliseringskalibrering, och att köra ett RNase P-verifieringskort
Den innehåller reagenser att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , och ROX™ färgämnen, region-of-interest (ROI) och normaliseringskalibrering, och att köra ett RNase P-verifieringskort. Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för din ViiA™ 7 System kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
- Färgämnesformuleringar för ViiA 7 Systemet kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i realtids-PCR-experiment
- Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad; se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner
Beställningsinfo
Förvara kit vid -15° till -25 °C;
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara reagens vid -15 °C± 25 °C |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 System |
| Produkttyp | Installationssats för kalibrering av matriskort |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 kit |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |