Läs mer
Extract All DNA-extrahera alla reagenssats
Produktkod. 11561296 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
20 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11561296 20 ml Varje
11571296 5 ml Varje
11551296 200 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11561296 Leverantör Extract All Leverantörsnummer 4402616
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillhandahåller PCR-färdigt DNA från en mängd olika provtyper, allt från blod till munstycken till växtvävnader, på 5 minuter
Snabb provförberedelse för qPCR-genotypning
Snabb DNA-extraktionskit för qPCR SNP-genotypning
DNA Extract All™ Reagents Kit är ett snabbt DNA-extraktionskit utformat för att förbereda PCR-klara råa lysater för qPCR-baserad SNP-genotypning. Kitet möjliggör snabb och enkel provberedning från ett brett spektrum av biologiska provtyper—, inklusive bukkala provtagningar, blod, vävnad, odlade celler och växtmaterial—, på så lite som 5 minuter, utan DNA-rening baserad på kolonn- eller magnetiska pärlor –.
Detta strömlinjeformade, kolumnfria och pärlfria arbetsflöde producerar råa lysater lämpliga för nedströms singleplex- och multiplex SNP-genotypning, vilket eliminerar traditionella tvätt- och elueringssteg kopplade till genomisk DNA-rening.
Jämfört med kolonnebaserade och magnetiska pärlbaserade –reningsmetoder minskar DNA Extract All arbetsflödets komplexitet med upp till 85 % färre steg, vilket minimerar hands-on-tiden och förenklar högkapacitetsgenotypningsarbetsflöden.
Enkelt, trestegs provtagningsarbetsflöde
  1. Blanda provet med den medföljande DNA-lyslösningen
  2. Ruva i 3 minuter
  3. Tillsätt DNA-stabiliserande lösningen
Det resulterande råa lysatet är redo för qPCR och stöder både snabba och standard termiska cyklingsförhållanden, beroende på vald masterblandning.
För en typisk batch på 48 prover kräver DNA Extract All ungefär hälften av bearbetningstiden jämfört med konventionella DNA-reningsarbetsflöden, vilket möjliggör snabbare hantering från prov till SNP-genotypningsresultat.
Validerad prestanda för multiplex SNP-genotypning
DNA-extrakt Alla –genererade råa lysater har utvärderats för multiplex qPCR SNP-genotypning med hjälp av TaqPath™ ProAmp™ Master Mix.
Vid intern testning med utvalda uppsättningar av 2-SNP multiplex-assay-konfigurationer och 3-SNP-multiplexkonfigurationer visade råa lysater framställda från bukkade prov och blod 100 % överensstämmelse med genotypanrop från* renat genomiskt DNA. **
När den används tillsammans med TaqPath™ ProAmp™ Master Mix hjälper DNA-extrakt all-stabiliseringslösningen till att konditionera råa lysater och minska effekten av PCR-hämmare som ofta finns i biologiska prover. Detta kombinerade arbetsflöde stödjer robust amplifiering och noggranna SNP-genotypanrop utan traditionell DNA-rening.
Dessa data visar att DNA Extract All™ Reagents Kit möjliggör tillförlitlig multiplex SNP-genotypningsprestanda samtidigt som provförberedelsetiden och komplexiteten avsevärt minskas.
Designad för SNP-genotypningsarbetsflöden (inte CNV-analys)
DNA-extrakt Alla råa lysater är avsedda för SNP-genotypningsapplikationer.
För analys av kopinummervariation (CNV) krävs renat genomiskt DNA. Råa lysatindata rekommenderas inte för CNV-applikationer för att säkerställa noggrann bestämning av kopiantal.
Del av ett komplett arbetsflöde från Sample-till-Genotype
DNA Extract All™ Reagents Kit integreras i ett komplett arbetsflöde från prov till genotyp, inklusive:
  • TaqMan™ Fördesignade SNP-genotypningsanalyser eller TaqMan™ DME-genotypningsanalyser
  • TaqPath™ ProAmp™ Master Mix för singleplex- och multiplex SNP-genotypning
  • QuantStudio™ Realtids-PCR-instrument
  • Diomni™ Design- och analysprogramvara för dataanalys av multiplexgenotypning
Detta helhetsarbetsflöde stödjer högkapacitets SNP-genotypning med reducerad provförberedelsetid och konsekvent genotypnoggrannhet.
Anteckningar
  • Termiska cyklingsförhållanden bör följa rekommendationerna för den valda huvudblandningen.
  • *3-SNP-assaymultiplexing kräver en anpassad version av TaqPath™ ProAmp™ Master Mix utan ROX.
  • * *Prestandapåståenden baseras på interna tester med utvalda uppsättningar av multiplex-fördesignade TaqMan™ SNP Genotyping Assays eller TaqMan™ DME Genotyping Assays, där DNA-extrakt Alla råa provlysater jämförs med renat DNA.
Rekommenderad förvaring
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Produktlinje Extrahera alla
Kvantitet 20 ml
Reagenstyp Celllysbuffert
Testtid 5 min
Form Vätska