Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffert I, (2 x 75 ml)
Artikelnummer. 10390885 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
2 x 75 mL
Artikelnummer. Kvantitet
10390885 2 x 75 mL
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Artikelnummer. 10390885 missing translation for 'mfr' Applied Biosystems™ missing translation for 'supplierNo' 4379876
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beinhaltet
Innehåller 2 x 75 ml GeneAmp™ 10X PCR-buffert I (500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl, pH 8,3; 15 mM MgCl2 och 0,01 % (vikt/volym) gelatin). Autoklaverad.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering. GeneAmp 10X PCR-buffert I innehåller 15 mM MgCl2 . När den späds 1:10 ger den optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering med AmpliTaq DNA-polymeras.
GeneAmp 10X PCR Buffer I finns i flera bekväma storlekar och när den används med AmpliTaq DNA-polymeras erbjuder maximal PCR-prestanda.
Notera
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Bestellinformation
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 10X
Innehåll och lagring • GeneAmp 10X PCR-buffert I (med 15 mM MgCl2 ), 2 x 75 mL
Förvaras vid -15 °C till -25 °C.
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Produkttyp PCR-buffert
Kvantitet 2 x 75 mL
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Reaktionsformat Sats
Volym 150 mL
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.