Innehåller
2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II är optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering. Den medföljande MgCl 2- lösningen erbjuder mångsidighet för att optimera PCR.
- Optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, som erbjuder maximal PCR-prestanda
- Finns i flera bekväma storlekar
- Separat MgCl 2 -lösning erbjuder mångsidighet
GeneAmp™ 10X PCR Buffer II, utspädd 1:10, ger optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering. GeneAmp™ 10X PCR Buffer II är magnesiumjonfri. En separat MgCl2 -lösning tillhandahålls. När de används tillsammans, GeneAmp™ 10X PCR Buffer II och MgCl 2 -lösning erbjuder mer mångsidighet när det gäller att optimera magnesiumjonkoncentrationen för att uppnå optimal PCR-amplifiering med vilken specifik uppsättning primrar och DNA-mall som helst.
Obs : Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | • GeneAmp 10X PCR-buffert II, 2 x 75 ml •MgCl2 , 2 x 75 mL Förvaras vid -15 °C till -25 °C. |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Produkttyp | PCR-buffert |
| Kvantitet | 2 x 75 mL |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Reaktionsformat | Sats |
| Volym | 150 mL |