Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffert II&MgCl2
Produktkod. p-4919375 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1.5 mL
6 x 1.5 mL
2 x 75 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10219774
Brand: Applied Biosystems™ N8080010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer II är optimerad för användning med AmpliTaq DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II är optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering. Den medföljande MgCl 2- lösningen erbjuder mångsidighet för att optimera PCR.
  • Optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, som erbjuder maximal PCR-prestanda
  • Finns i flera bekväma storlekar
  • Separat MgCl 2 -lösning erbjuder mångsidighet
GeneAmp™ 10X PCR Buffer II, utspädd 1:10, ger optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering. GeneAmp™ 10X PCR Buffer II är magnesiumjonfri. En separat MgCl2 -lösning tillhandahålls. När de används tillsammans, GeneAmp™ 10X PCR Buffer II och MgCl 2 -lösning erbjuder mer mångsidighet när det gäller att optimera magnesiumjonkoncentrationen för att uppnå optimal PCR-amplifiering med vilken specifik uppsättning primrar och DNA-mall som helst.
Obs : Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Innehåll och lagring • GeneAmp 10X PCR-buffert II, 1 x 1,5 ml
MgCl2 , 1 x 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -25 °C.
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Produkttyp PCR-buffert
Kvantitet 1 x 1.5 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Sats
Volym 1.5 mL