Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blanda med dUTP (12,5 mM)
Produktkod. 10407124 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10407124 1 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10407124 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH.
GeneAmp dNTP är deoxinukleotidtrifosfater lösta i glasdestillerat vatten och titrerade till pH 7,0 med NaOH. GeneAmp dNTP med dUTP kan användas för att generera dU-innehållande PCR-produkter i en strategi för förebyggande av överföring i samband med AmpErase Uracil N-glykosylas (UNG).
Höjdpunkter
• DNTP:er med hög renhet är idealiska för användning i PCR eller andra applikationer
• dNTP:er med dUTP är optimerade för användning i förebyggande av överföring
• Garanterad PCR-prestanda när den används med GeneAmp PCR kärnreagenser och GeneAmp instrumentsystem
• Förblandade dNTP-blandningar finns tillgängliga i olika koncentrationer, vilket gör det lätt att
använda Notes
• GeneAmp dNTP Blend, 12,5 mM med dUTP innehåller 2,5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och 5,0 mM dUTP
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
PCR-processen omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 12.5 mM
Innehåll och lagring GeneAmp dNTP Blanda med dUTP, 12,5 mM (1 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Produktlinje GeneAmp
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR