Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Snabb PCR Master Mix (2X), med eller utan protokoll
Produktkod. 10526745 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
250 Reactions (with protocol)
250 reaktioner (utan protokoll)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10526745 250 reaktioner (utan protokoll) Varje
10229534 250 Reactions (with protocol) 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10526745 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4359187
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
The GeneAmp Fast PCR Master Mix (2X) contains two tubes (1.25mL each) sufficient for 125 20μL PCR reactions. The Fast PCR Master Mix can also be ordered with a protocol.
De GeneAmp Fast PCR Master Mix, med dess känsliga, förblandade varmstartskemi, minskar PCR-reaktionstiden till så lite som 25 minuter när den används med Veriti 96-Well Thermal Cycler.
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix minskar PCR-reaktionstiden till så lite som 25 minuter när den används med Veriti 96-brunnars termisk cykler. De känsliga, förblandade varmstartskemierna i denna mastermix möjliggör snabb experimentinställning och genom att generera mer än 90 % ''A''-överhäng förenklas kloningsprocessen ytterligare.
GeneAmp Fast PCR Master Mix kan användas för att detektera en enda kopia av en gen i 10 ng humant genomiskt DNA eller så lite som 10 kopior av ett HIV-mål.
Funktioner
  • Snabb reaktionsinställning med förblandade reagenser
  • Gendetektion med så lite som 10 ng humant genomiskt DNA
  • Reproducerbara, specifika och känsliga resultat
Anteckningar
  • De Applied Biosystems Snabbt PCR-system, bestående av det förblandade GeneAmp Fast PCR Master Mix, specialdesignade mikroplattor och rör, och Veriti 96-brunnars termisk cykler (0,1 ml eller 0,2 ml), minskar PCR-reaktionstiderna avsevärt.
  • GeneAmp Snabb PCR Master Mix tillhandahålls i en bekväm 2X koncentration med endast tillägg av DNA-mall och primers som krävs.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X GeneAmp Snabb PCR Master Mix, 2 x 1,25 ml rör
Förvaras vid 2 °C till 8 °C.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp Snabb PCR Master Mix
Kvantitet 250 reaktioner (utan protokoll)
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 2 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Volym 0,1 ml eller 0,2 ml