Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Termisk isoleringsram
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
8 ramar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
8 GeneAmp Termisk isolering ramar.
När den används med 0,5 ml GeneAmp reaktionsrör, den GeneAmp Termisk isoleringsram skapar en ordentlig termisk och fysisk tätning mellan det uppvärmda locket och reaktionsrören.
- Robust, förstärkt glasfiber säkerställer exakta PCR-resultat
- Bekvämt verktyg skyddar värdefulla prover
- Bibehåll provtemperaturens enhetlighet
- Under PCR är det viktigt att termocyklerns lock inte komprimerar provrör och värmer prover nyckfullt
- Passar tätt runt prover för att säkerställa reproducerbara resultat
- Designad för bekvämlighet
- Passar runt termocyklerprovblocket
- När termocyklerlocket är stängt säkerställer ramen jämn kontakt mellan locket och rören
- Lämna ramen på termocyklern för kontinuerliga back-to-back-körningar
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 8 GeneAmp™ Termisk isolering ramar. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Termisk isoleringsram |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 9700 |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Kvantitet | 8 ramar |
| Frakt skick | Rumstemperatur |