Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Tunnväggigt reaktionsrör, med välvt lock, 0,5 mL, autoklaverat
Produktkod. 10016154 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10016154
Brand: Applied Biosystems™ N8010611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1000 GeneAmp tunnväggiga reaktionsrör med välvt lock, 0,5 ml, autoklaverade
Autoklaverad för att ge ren, kontrollerad start
Tunnväggiga rör underlättar snabb värmeöverföring till och från prover för att uppnå snabbare cykeltider och ökad specificitet för exakt PCR i 0,5 ml PCR-system.
  • Tunn plast möjliggör snabb uppvärmning och kylning för exakta resultat
  • Platta, frostade lock för enkel markering
  • Lock med positiv klick-stängning säkerställer korrekt sittande
  • Polerad yta och konisk botten tillåter maximal provåtervinning
  • Finns även i ekonomiska bulkförpackningar
  • Snabb värmeöverföring
  • Specialkonstruerad polypropen optimerad för användning med Veriti™ 60-Well Thermal Cycler och Dual 96-Well GeneAmp PCR System 9700. Rör genomgår stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat
  • Lätt att använda
  • Rören har en platt, frostad lock, tät försegling och genomskinlig konisk botten
  • Rekommenderad maximal reaktionsvolym är 100 μL
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Volym (metrisk) 0.6 mL
Kvantitet 1000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje GeneAmp
Sterilitet Sterila
Material Polypropen
Innehåll och lagring Innehåller 1 000 GeneAmp™ Tunnväggiga reaktionsrör med kupolförsedda lock, 0,5 ml, autoklaverade. Förvaras vid rumstemperatur.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 96
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera 1 000 rör
Produkttyp Reaktionsrör