Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Tunnväggigt reaktionsrör, med platt lock, 0,5 ml
Produktkod. 10157494 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10157494 1000 rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10157494 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8010737
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Snabb värmeöverföring säkerställer snabbare cykeltider och ökad specificitet
Tunnväggiga reaktionsrör möjliggör snabb värmeöverföring för exakt PCR i 0,5 ml PCR-system.
  • Tunn plast möjliggör snabb uppvärmning och kylning för exakta resultat
  • Platta, frostade lock för enkel markering
  • Lock med positiv klick-stängning säkerställer korrekt sittande
  • Polerad yta och konisk botten tillåter maximal provåtervinning
Finns i ekonomiska bulkpaket
Rapid Heat Transfer
  • Tillverkad av specialtillverkad polypropen och optimerad för användning med Veriti 60-Well Thermal Cycler och Dual 96-Well GeneAmp PCR System 9700
  • Tunnväggiga rör underlättar snabb värmeöverföring till och från prover för att uppnå snabbare cykeltider och ökad specificitet
  • Rör genomgår stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat
Lätt att använda
  • Rören har en platt, frostad kåpa, tät tätning och genomskinlig konisk botten för hög prestanda
  • Rymmer upp till 0,5 ml
  • Rekommenderad maximal reaktionsvolym: 100 μL
  • För användning med 0,5 ml termocykler
PCR, PCR& Realtids-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Volym (metrisk) 0.6 mL
Kvantitet 1000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje GeneAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Tunnväggigt reaktionsrör med påsatt platt lock. Rymmer upp till 0,5 ml. Rekommenderad maximal reaktionsvolym på 100 μL. För användning med 0,5 ml termocykler.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Platt mössa
Antal Wells 60, 96
Formatera 1 000 rör
Produkttyp Reaktionsrör