Läs mer
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA omvänd transkription-sats
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sat, tillgängligt med eller utan RNas-hämmare, innehåller alla komponenter som är nödvändiga för den kvantitativa omvandlingen av upp till 2 μg totalt RNA till enkelsträngat cDNA i en enda 20 μL reaktion. Båda typerna av satser levererar extremt högkvalitativt enkelsträngat cDNA från 0,02–2 μg totalt RNA. Reaktioner kan skalas upp till 100μ L för att generera 10μ g cDNA från en enda reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit med RNase-hämmare inkluderar det rekombinanta enzymet som används för att förhindra nedbrytning av RNA-mallar och saknar DNA-endonukleasaktivitet för bättre produktavkastning.
Utöver deras användning i RT-PCR kan detta kit användas i traditionell PCR, mikroarrayer och för generering av cDNA-arkiv.
Funktioner i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderar:
- Linjär målamplifiering för realtids-PCR
- Högre utbyte och precision än andra cDNA-synteskit till en bråkdel av kostnaden
- 10 gånger större dynamiskt omfång än andra byggsatser
Omfattande testat med olika mallar
Kvantitativ förstasträngssyntes av alla RNA-arter uppnås med hjälp av de slumpmässiga primerna. Denna sats har testats i stor omfattning med en mängd olika RNA-mallar, inklusive GC- och AU-rika mål och RNA som uttrycks i låga nivåer. cRNA kan också genereras effektivt från in vitro-transkription av cDNA.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 U/μl |
| Innehåll och lagring | • 10X RT-buffert, 1 ml 10X RT random primers, 1 ml• |
| Formatera | Sats |
| Reaktionshastighet | 120 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Kvantitet | 1 st. |
| Omvänt transkriptas | MultiScribe |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Visa mer |