Läs mer
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA omvänd transkription-sats
Produktkod. 10400745 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med rnashämmare
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10400745 Endast sats 200 reaktioner 200 reaktioner
10249814 Kit med rnashämmare 200 reaktioner 1 uppsättning
10186954 Endast sats 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
10743647 Kit med rnashämmare 1 000 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10400745 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4368814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5140.00 SEK
    3597.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 1542.35 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sats, tillgängligt med eller utan RNas-hämmare, innehåller alla komponenter som är nödvändiga för den kvantitativa omvandlingen av upp till 2μ g totalt RNA till enkelsträngat cDNA i en enda 20 μl reaktion.
High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sat, tillgängligt med eller utan RNas-hämmare, innehåller alla komponenter som är nödvändiga för den kvantitativa omvandlingen av upp till 2 μg totalt RNA till enkelsträngat cDNA i en enda 20 μL reaktion. Båda typerna av satser levererar extremt högkvalitativt enkelsträngat cDNA från 0,02–2 μg totalt RNA. Reaktioner kan skalas upp till 100μ L för att generera 10μ g cDNA från en enda reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit med RNase-hämmare inkluderar det rekombinanta enzymet som används för att förhindra nedbrytning av RNA-mallar och saknar DNA-endonukleasaktivitet för bättre produktavkastning.
Utöver deras användning i RT-PCR kan detta kit användas i traditionell PCR, mikroarrayer och för generering av cDNA-arkiv.
Funktioner i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderar:
  • Linjär målamplifiering för realtids-PCR
  • Högre utbyte och precision än andra cDNA-synteskit till en bråkdel av kostnaden
  • 10 gånger större dynamiskt omfång än andra byggsatser
Omfattande testat med olika mallar
Kvantitativ förstasträngssyntes av alla RNA-arter uppnås med hjälp av de slumpmässiga primerna. Denna sats har testats i stor omfattning med en mängd olika RNA-mallar, inklusive GC- och AU-rika mål och RNA som uttrycks i låga nivåer. cRNA kan också genereras effektivt från in vitro-transkription av cDNA.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
Innehåll och lagring
• 10X RT-buffert, 1 ml 10X RT slumptändhattar, 1 ml
• 25X dNTP-mix, 0,2 ml (100 mM) MultiScribe
• omvänd Transcriptase, 2 x 0,1 ml (50 U/μl)
lagra vid –15 till –25 °C.
•
Formatera Sats
Reaktionshastighet 120 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Kvantitet 1 st.
Omvänt transkriptas MultiScribe
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) 7 kb eller mindre
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Endast sats