Läs mer
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA omvänd transkription-sats
Produktkod. 10743647 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med rnashämmare
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000 reaktioner
200 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10743647 Kit med rnashämmare 1 000 reaktioner 1 uppsättning
10400745 Endast sats 200 reaktioner 200 reaktioner
10249814 Kit med rnashämmare 200 reaktioner 1 uppsättning
10186954 Endast sats 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10743647 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4374967
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sats, tillgängligt med eller utan RNas-hämmare, innehåller alla komponenter som är nödvändiga för den kvantitativa omvandlingen av upp till 2μ g totalt RNA till enkelsträngat cDNA i en enda 20 μl reaktion.
High Capacity cDNA omvänt transkriptas-sat, tillgängligt med eller utan RNas-hämmare, innehåller alla komponenter som är nödvändiga för den kvantitativa omvandlingen av upp till 2 μg totalt RNA till enkelsträngat cDNA i en enda 20 μL reaktion. Båda typerna av satser levererar extremt högkvalitativt enkelsträngat cDNA från 0,02–2 μg totalt RNA. Reaktioner kan skalas upp till 100μ L för att generera 10μ g cDNA från en enda reaktion.
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit med RNase-hämmare inkluderar det rekombinanta enzymet som används för att förhindra nedbrytning av RNA-mallar och saknar DNA-endonukleasaktivitet för bättre produktavkastning.
Utöver deras användning i RT-PCR kan detta kit användas i traditionell PCR, mikroarrayer och för generering av cDNA-arkiv.
Funktioner i High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit inkluderar:
  • Linjär målamplifiering för realtids-PCR
  • Högre utbyte och precision än andra cDNA-synteskit till en bråkdel av kostnaden
  • 10 gånger större dynamiskt omfång än andra byggsatser
Omfattande testat med olika mallar
Kvantitativ förstasträngssyntes av alla RNA-arter uppnås med hjälp av de slumpmässiga primerna. Denna sats har testats i stor omfattning med en mängd olika RNA-mallar, inklusive GC- och AU-rika mål och RNA som uttrycks i låga nivåer. cRNA kan också genereras effektivt från in vitro-transkription av cDNA.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
Innehåll och lagring •10X RT-buffert (2 x 1 mL)
• 10X RT Random Primers (2 x 1 mL)
• 25X dNTP Mix, (1,0 mL vid 100 mM)
• MultiScribe Motsatt Transcriptase , (1,0 ml vid 50 U/μ L)
• RNas-hämmare (5 x 200μ L)
Förvara vid -15 till -25 °C.
Formatera Sats
Reaktionshastighet 120 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Kvantitet 1 st.
Omvänt transkriptas MultiScribe
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 1 000 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 7 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Kit med rnashämmare