Läs mer
SYBR™ DrivaSYBR™ Grön PCR Master Mix
Produktkod. 10219284 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219284 2 x 5 mL 400 reaktioner
10685795 1 x 1 mL 40 reaktioner
10658255 1 x 5 mL 200 reaktioner
10209284 5 x 5 mL 1000 reaktioner
10668265 10 x 5 mL 2000 reaktioner
10310115 1 x 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10219284 Leverantör SYBR™ Leverantörsnummer 4368706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9980.00 SEK
    8420.65 SEK / 400 reaktioner
    Save 1559.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Requires
Mall och primers
Erbjuder överlägsen känslighet och reproducerbarhet, detekterar så få som två kopior av en målgen över ett brett spektrum av mallkoncentrationer.
Få överlägsen nukleinsyrakvantifiering med Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green mastermix.
  • Allt som behövs för SYBR™ Green färgämnesbaserad PCR-amplifiering och detektion i ett rör.
  • Power SYBR™ Green PCR mastermix innehåller alla komponenter (exklusive mallen och primers) för överlägsen SYBR™ Green reagensbaserad PCR i realtid
  • Den optimerade formuleringen innehåller högrenat AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, LD för att erbjuda ökad känslighet
  • Innehåller en blandning av dTTP/dUTP som är kompatibel med AmpErase™ UNG för att minimera överföringskontamination
  • Inkluderar en patenterad version av ROX™-färgämne, en intern passiv referens, för att normalisera icke-–PCR-relaterade fluorescensfluktuationer
  • Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
  • Power SYBR™ Green reagensbaserad PCR-kemi ersätter enkelt den befintliga SYBR™ Green PCR mastermix i Applied Biosystems™-protokoll som använder samma inställningar och termiska cyklingsförhållanden
  • Förvara vid -20°C
Order Info
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras LD, dNTP med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 2x 5 ml-flaskor, tillräckligt för 400 reaktioner på 50 μl vardera.
Förvara vid -20 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Flaska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras, AmpliTaq Gold LD
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass LD (lågt DNA)
Kvantitet 2 x 5 mL
Tillräckligt för 400 reaktioner av 50 μl vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 2 x 5 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.