Läs mer
SYBR™ DrivaSYBR™ Grön PCR Master Mix
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Varje
Beskrivning
Innehåller
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Kräver
Mall och primers
Få överlägsen nukleinsyrakvantifiering med Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green mastermix.
- Allt som behövs för SYBR™ Green färgämnesbaserad PCR-amplifiering och detektion i ett rör.
- Power SYBR™ Green PCR mastermix innehåller alla komponenter (exklusive mallen och primers) för överlägsen SYBR™ Green reagensbaserad PCR i realtid
- Den optimerade formuleringen innehåller högrenat AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, LD för att erbjuda ökad känslighet
- Innehåller en blandning av dTTP/dUTP som är kompatibel med AmpErase™ UNG för att minimera överföringskontamination
- Inkluderar en patenterad version av ROX™-färgämne, en intern passiv referens, för att normalisera icke-–PCR-relaterade fluorescensfluktuationer
- Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
- Power SYBR™ Green reagensbaserad PCR-kemi ersätter enkelt den befintliga SYBR™ Green PCR mastermix i Applied Biosystems™-protokoll som använder samma inställningar och termiska cyklingsförhållanden
- Förvara vid -20°C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras LD, dNTP med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 1x 50 ml-flaska, tillräckligt för 2000 reaktioner på 50 μl vardera. Förvara vid -20 °C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Flaska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras, AmpliTaq Gold LD |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System |
| Etikett eller färgämne | SYBR Green |
| Visa mer |