Läs mer
SYBR™ DrivaSYBR™ Grön PCR Master Mix
Produktkod. 10668265 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10668265
Brand: SYBR™ 4368708
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Kräver
Mall och primers
Erbjuder överlägsen känslighet och reproducerbarhet, detekterar så få som två kopior av en målgen över ett brett spektrum av mallkoncentrationer.
Få överlägsen nukleinsyrakvantifiering med Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green mastermix.
  • Allt som behövs för SYBR™ Green färgämnesbaserad PCR-amplifiering och detektion i ett rör.
  • Power SYBR™ Green PCR mastermix innehåller alla komponenter (exklusive mallen och primers) för överlägsen SYBR™ Green reagensbaserad PCR i realtid
  • Den optimerade formuleringen innehåller högrenat AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, LD för att erbjuda ökad känslighet
  • Innehåller en blandning av dTTP/dUTP som är kompatibel med AmpErase™ UNG för att minimera överföringskontamination
  • Inkluderar en patenterad version av ROX™-färgämne, en intern passiv referens, för att normalisera icke-–PCR-relaterade fluorescensfluktuationer
  • Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
  • Power SYBR™ Green reagensbaserad PCR-kemi ersätter enkelt den befintliga SYBR™ Green PCR mastermix i Applied Biosystems™-protokoll som använder samma inställningar och termiska cyklingsförhållanden
  • Förvara vid -20°C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras LD, dNTP med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 10x 5 ml-flaskor, tillräckligt för 2000 reaktioner på 50 μö vardera.
Förvara vid -20 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras, AmpliTaq Gold LD
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast realtids-PCR -system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass LD (lågt DNA)
Kvantitet 10 x 5 mL
Tillräckligt för 2000 reaktioner på 50μl vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 10 x 5 mL