Läs mer
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, snabb 96-brunnar
Produktkod. 15870843 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870843 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15870843 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A24735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 SEK
    1603.70 SEK / Paket med 1
    Save 426.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Används för JUN färgspektralkalibrering av din 7500 Fast, ViiA 7, QuantStudio 6 Flex och 7 Flex, och QuantStudio 12K Flex realtids PCR-system med ett snabbt 96-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner. Färgämnesformuleringen kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i realtids-PCR-experiment.
Beställningsinfo
Förvaras i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C± 5 °C
Kalibrerat färgämne JUN™
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering