Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (med extra proteinas K och DNA-bindande pärlor)
Produktkod. 15434783 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 500 förberedelser
500 förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
25µg
Produktkod. 15434783
Brand: Applied Biosystems™ A25920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit är optimerat för att isolera genomiskt DNA (gDNA) från en mängd olika prover, såsom helblod, buckala celler, saliv, urin, blodkort, munsköljning och vävnad.
Obs: Denna produkt är identisk med MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (kat. nr. A25597) förutom att det kommer med ytterligare proteinas K och DNA-bindande pärlor, som vissa kunder tycker är användbara för sina specifika tillämpningar.
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit är optimerat för att isolera genomiskt DNA (gDNA) från en mängd olika prover, såsom helblod, buckala celler, saliv, urin, blodkort, munsköljning och vävnad. gDNA renat med kitet är idealiskt för qPCR-applikationer på känsliga, skalbara plattformar som t.ex. QuantStudio™ 12K Flex System med OpenArray™ Block (med AccuFill™ System). Det magnetiska pärlbaserade –reningsformatet gör att du enkelt kan skala från att bearbeta 12 till 500 prover om dagen, vilket gör det till det idealiska valet för farmakogenomiska studier (PGx).
Funktioner av MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit inkluderar:
• Strömlinjeformade protokoll för många icke-invasiva biologiska prover
• Optimerad för att ge DNA-utbyten lämpliga för OpenArray™ och Ion AmpliSeq™ applikationer
• Förpackad för behov
av hög genomströmning Ett kit för en mångsidig uppsättning provtyper
Varför köpa flera reningssatser för att isolera gDNA från olika provtyper? De MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit eliminerar huvudvärken med att beställa dessa extra kit eftersom det har optimerats för användning med en mängd olika biologiska prover. Satsen är designad för isolering med hög genomströmning av gDNA från 1 buckal pinne, 50 till 350μ L helblod, upp till 400μ L urin (utan provkoncentration), upp till 150μ L saliv, 1-5 ml munsköljning, blodfläckskort och vävnadsprover från däggdjur (upp till 10 mg). Protokollen och magnetiska pärlformat gör kitet fullt mottagligt för automatisering.
* Observera att Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor med 24 djupbrunnars huvud rekommenderas för provvolymer större än 50μ L.
Fördelarna med MagMAX™ Magnetiska pärlor –baserad rening Magnetiska pärlor erbjuder
många fördelar jämfört med andra teknologier för att isolera gDNA. Pärlor binder gDNA mer effektivt än glasfiberfilter, vilket resulterar i högre och mer konsekvent gDNA-utbyte. Dessutom, eftersom filter inte används, finns det ingen risk för igensättning av filter på grund av cellulära partiklar i prover.
Tillbehörsprodukter
Proteinas K (kat. nr. A25561), DNA-bindande pärlor (kat. nr. A25562), tvättlösning 1-koncentrat (kat. nr. AM8504) och tvättlösning 2-koncentrat (kat. nr. AM8640) är komponenter i satsen som också kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 ng/μ L till 3 ng/μ L
Innehåll och lagring •DNA-bindande pärlor, 10 x 8 mL (förvaras vid °2 C °till 8 C, FÅR INTE frysas)
• DNA-elueringsbuffert 1, 5 x 25 mL (förvaras i rumstemperatur)
• DNA-elueringsbuffert 2, 5 x 25 mL (förvaras i rumstemperatur)
• Tvättlösning 1 koncentrat, 5 x 80 ml* (förvara i rumstemperatur)
• Tvättlösning 2 koncentrat, 5 x 162 ml* (förvara i rumstemperatur)
• Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 5 x 100 mL (förvara i rumstemperatur)
• Nukleasfritt vatten, 5 x 100 ml (förvaras i rumstemperatur)
• PK-buffert, 5 x 96 mL (förvaras i rumstemperatur)
• Proteinas K, 10 x 4 mL (förvaras vid -5° till -30 °C)
• Ribonukleas A (RNas A), 5 x 1,25 mL (förvaras vid -5° till -30 °C)
* efter tillsats av alkohol
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Blod, Buckala prover, Celler, Flytande prover (t.ex. serum), Vävnad
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering, kvantitativ PCR i realtid (qPCR)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning, manuella protokoll, automatiserade protokoll
Antal reaktioner 2500 beredningar
Produktlinje MagMAX™
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra Kit
Kvantitet 2 500 förberedelser
Mål Genomiskt DNA