Läs mer
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express Plates
Produktkod. 10157974 Handla allt Thermo Scientific Produkter
:
Plates
Produktkod. 10157974
Brand: Applied Biosystems™ 4388474
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
50 plates
For use with MagMAX Express Magnetic Particle Processors
  • Fit models 4400074 and 4400075
Animal Health, Animal Health Sample Preparation, Automated Nucleic Acid Purification, Automated Total RNA Isolation, Automated Viral DNA/RNA Purification, DNA & RNA Purification & Analysis, RNA Extraction, Total RNA Isolation, Total RNA from Animal Cells & Tissues, Total RNA from Bacterial Samples, Total RNA from Blood, Viral RNA/DNA Purification
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtrerade Filtered
Formatera 8-well Strips x 12
Tipsstil Universal Fit
Kvantitet 50 plates
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Frakt skick Room Temperature
För användning med (utrustning) MagMAX Express Magnetic Particle Processor
Produktlinje MagMAX