Läs mer
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-kalibreringsplatta, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Innehåller: 1 tallrik, 96-brunnars snabbformat
Tillämpad Biosystem™ redo att användas MeltDoctor™ HRM-kalibreringsplattor innehåller alla komponenter som krävs för ren färg och HRM-kalibrering, vilket minskar komplexiteten för att komma igång med HRM-experiment.
Färdig att använda MeltDoctor HRM-kalibreringsplattor innehåller alla komponenter som krävs för ren färg och HRM-kalibrering, vilket minskar komplexiteten för att komma igång med HRM-experiment.
Snabb realtids-PCR, genuttrycksanalys& Genotypning, genotypning& Genomisk profilering, högupplösningssmältningsanalys (HRM), metyleringsanalys, metyleringskänslig HRM-analys, PCR& Realtids-PCR, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Torrisfrakt
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Innehåll och lagring | 1 platta, 96-brunnars snabbt format. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Kalibrerat färgämne | HRM (High Resolution Melting) färgämne |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produktlinje | MeltDoctor™ |
| Produkttyp | HRM kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Visa mer |