Läs mer
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-kalibreringsstandard (20X)
Produktkod. 10126904
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10126904 1 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10126904 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4425562
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 rör innehållande 1mL av en 20X lösning av DNA-mall och primers som, när de blandas med PCR-reagens och färgämne, kan användas för att förbereda en kalibreringsplatta för termisk och optisk High Resolution Melt (HRM).
Innehåller en DNA-mall och primers
Kan användas för att förbereda en platta för termisk och optisk High Resolution Melt (HRM) kalibrering.
  • Applied Biosystems MeltDoctor HRM Calibration Standard innehåller en DNA-mall och primers som, när de blandas med PCR-reagens och färgämne, kan användas för att förbereda en platta för termisk och optisk högupplöst smältkalibrering
Analys av genuttryck& Genotypning, genotypning& Genomisk profilering, högupplösningssmältningsanalys (HRM), metyleringsanalys, metyleringskänslig HRM-analys, PCR& Realtids-PCR, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transport av våt is; butik på -15° till -°25 C; garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Provrör
Innehåll och lagring 1 rör innehållande 1 mL av en 20X lösning av DNA-mall och primers som, när de blandas med PCR-reagens och färgämne, kan användas för att förbereda en kalibreringsplatta för termisk och optisk högupplösningssmältning (HRM).
Förvaras vid -°15 C till -°25 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Kalibrerat färgämne HRM (High Resolution Melting) färgämne
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System
Produktlinje MeltDoctor
Produkttyp HRM-kalibreringsstandard
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Våt is
Kvantitet 1 mL
Kalibreringstyp Termisk kalibrering, optisk kalibrering
Koncentration 20 X