Läs mer
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Produktkod. 10351235 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
50ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10351235 5 mL Varje
10075704 50 mL Varje
10209164 10 x 5 mL 50ml
10584835 5 x 5 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10351235 Leverantör MeltDoctor™ Leverantörsnummer 4415440
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Provided in a convenient 2X mix, containing: AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, MeltDoctor HRM Dye, a dNTP blend including dUTP, Magnesium salts and other buffer components, precisely formulated to obtain optimal HRM results
Kräver
Mall och primers
Innehåller alla komponenter (exklusive mall och primers) formulerade för överlägsen HRM-prestanda över ett brett spektrum av genomiska mål.
High Resolution Melting (HRM) analys är en post-PCR analysmetod som används för att identifiera genetisk variation i nukleinsyrasekvenser. Till skillnad från vissa konkurrenskraftiga blandningar, MeltDoctor™ HRM Master Mix kräver ingen ytterligare blandning före användning, och utvecklades och optimerades enbart för HRM-applikationer.
  • Låg bakgrundsfluorescens
  • Hög ljusstyrka i närvaro av dubbelsträngat DNA
  • Minimal temperaturförskjutning av DNA-smältning på grund av färgämnesbindning
  • Termisk stabilitet för att tolerera PCR-cykelförhållanden
  • Ingen hämning av polymerasaktivitet, vilket resulterar i hög PCR-effektivitet
  • En dNTP-blandning inklusive dUTP, som minimerar överförd kontaminering genom att tillåta amplikonnedbrytning av uracil-DNA-glykosylas (UDG) i efterföljande PCR-reaktioner
Utför mutationsskanning:
  • HRM-analys kan användas för att skanna efter mutationer i målgener för identifiering av variantprover före sekvenseringsanalys
  • Som en mutationsskanningsteknik erbjuder HRM betydande fördelar jämfört med konventionella metoder som Denaturing High-Performance Liquid Chromatography (DHPLC) och Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
Fördelar med HRM för mutationsskanning
  • Låg reagensförbrukning, med lite avfall: HRM kräver endast en 20 μL PCR-reaktion för analys av varje prov, vilket eliminerar behovet av HPLC-lösningsmedel eller DGGE-geler
  • Enkelt, snabbt arbetsflöde: ingen ytterligare instrumentering krävs efter PCR-amplifiering; Ett högupplöst smältsteg kan enkelt läggas till i slutet av PCR-profilen för omedelbar analys
  • Snabb optimering: till skillnad från DHPLC krävs ingen termisk optimering
  • Låg provförbrukning: efter HRM-analys kan PCR-produkten användas direkt i en Sanger-
    sekvenseringsreaktionskvalitetskomponenter
    • Magnesiumsalter och andra buffertkomponenter, exakt formulerade för att erhålla optimala HRM-resultat
    • AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, ett mycket renat DNA-polymeras som ger varmstartsprestanda, minimerar ospecifik produktbildning och gör det möjligt att ställa in reaktioner vid rumstemperatur
    • MeltDoctor™ HRM Dye, en stabiliserad form av fluorescerande SYTO™ 9 dubbelsträngad nukleinsyrafärgning utvecklad av Molecular Probes
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Komponenter i MeltDoctor™ HRM Master Mix, tillhandahållen i en bekväm 2X-mix, inkluderar: AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, MeltDoctor *handel; HRM Dye, en dNTP-blandning inklusive dUTP, magnesiumsalter och andra buffertkomponenter, exakt formulerad för att erhålla optimala HRM-resultat.
Butik vid -15° C till -25° C
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod HRM
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Teknik HRM-analys (High Resolution Melting), mutationsskanning
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Genotypningsmål SNP:er (okända eller många), epigenetiska mål
Etikett eller färgämne Högupplöst smältning (HRM), SYTO 9
Produktlinje MeltDoctor
Produkttyp HRM Master Mix
Kvantitet 5 mL
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 5 mL