Läs mer
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Provided in a convenient 2X mix, containing: AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, MeltDoctor HRM Dye, a dNTP blend including dUTP, Magnesium salts and other buffer components, precisely formulated to obtain optimal HRM results
Kräver
Mall och primers
High Resolution Melting (HRM) analys är en post-PCR analysmetod som används för att identifiera genetisk variation i nukleinsyrasekvenser. Till skillnad från vissa konkurrenskraftiga blandningar, MeltDoctor™ HRM Master Mix kräver ingen ytterligare blandning före användning, och utvecklades och optimerades enbart för HRM-applikationer.
- Låg bakgrundsfluorescens
- Hög ljusstyrka i närvaro av dubbelsträngat DNA
- Minimal temperaturförskjutning av DNA-smältning på grund av färgämnesbindning
- Termisk stabilitet för att tolerera PCR-cykelförhållanden
- Ingen hämning av polymerasaktivitet, vilket resulterar i hög PCR-effektivitet
- En dNTP-blandning inklusive dUTP, som minimerar överförd kontaminering genom att tillåta amplikonnedbrytning av uracil-DNA-glykosylas (UDG) i efterföljande PCR-reaktioner
Utför mutationsskanning:
- HRM-analys kan användas för att skanna efter mutationer i målgener för identifiering av variantprover före sekvenseringsanalys
- Som en mutationsskanningsteknik erbjuder HRM betydande fördelar jämfört med konventionella metoder som Denaturing High-Performance Liquid Chromatography (DHPLC) och Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
Fördelar med HRM för mutationsskanning
- Låg reagensförbrukning, med lite avfall: HRM kräver endast en 20 μL PCR-reaktion för analys av varje prov, vilket eliminerar behovet av HPLC-lösningsmedel eller DGGE-geler
- Enkelt, snabbt arbetsflöde: ingen ytterligare instrumentering krävs efter PCR-amplifiering; Ett högupplöst smältsteg kan enkelt läggas till i slutet av PCR-profilen för omedelbar analys
- Snabb optimering: till skillnad från DHPLC krävs ingen termisk optimering
- Låg provförbrukning: efter HRM-analys kan PCR-produkten användas direkt i en Sanger-
sekvenseringsreaktionskvalitetskomponenter- Magnesiumsalter och andra buffertkomponenter, exakt formulerade för att erhålla optimala HRM-resultat
- AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, ett mycket renat DNA-polymeras som ger varmstartsprestanda, minimerar ospecifik produktbildning och gör det möjligt att ställa in reaktioner vid rumstemperatur
- MeltDoctor™ HRM Dye, en stabiliserad form av fluorescerande SYTO™ 9 dubbelsträngad nukleinsyrafärgning utvecklad av Molecular Probes
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar. Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Komponenter i MeltDoctor™ HRM Master Mix, tillhandahållen i en bekväm 2X-mix, inkluderar: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras, MeltDoctor™ HRM Dye, en dNTP-blandning inklusive dUTP, magnesiumsalter och andra buffertkomponenter, exakt formulerad för att erhålla optimala HRM-resultat. Butik vid -15° C till -25° C Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | HRM |
| Form | Vätska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Teknik | HRM-analys (High Resolution Melting), mutationsskanning |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Genotypningsmål | SNP:er (okända eller många), epigenetiska mål |
| Visa mer |