Läs mer
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-reagenssats
Produktkod. 10648095 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10648095 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10648095 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4425557
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras, AmpliTaq Gold 360 Buffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP-blandning, MeltDoctor HRM-färgämne (20X)
Tillhandahåller individuellt förpackade PCR-komponenter och MeltDoctor™ HRM-färgämne krävs för högupplöst smältanalys.
High Resolution Melting (HRM) analys är en post-PCR analysmetod som används för att identifiera genetisk variation i nukleinsyrasekvenser.
High Resolution Melting (HRM) analys är en post-PCR analysmetod som används för att identifiera genetisk variation i nukleinsyrasekvenser.
Detta kit innehåller:
  • AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras som, i kombination med AmpliTaq Gold™ 360 Buffer och 360 GC Enhancer, förstärker ett stort antal DNA-sekvenskontexter. AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras levererar 360° täckning för en hel rad mål
  • GeneAmp™ dNTP-blandning
  • MeltDoctorHRM Dye, en stabiliserad form av fluorescerande SYTO™ 9 dubbelsträngad nukleinsyrafärgning utvecklad av Molecular Probes
Analys av genuttryck& Genotypning, genetisk variationsanalys med realtids-PCR, genotypning& Genomisk profilering, högupplösningssmältningsanalys (HRM), metyleringsanalys, metyleringskänslig HRM-analys, PCR& Realtids-PCR, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymeras (2 x 50μ L, vardera på 5 U/μ L), AmpliTaq Gold™ 360 Buffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP Blend, och MeltDoctor™ HRM-färgämne (20x). Satsen ger tillräckligt med material för 250 20-μ L-reaktioner vid användning av 2 U AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras per reaktion.
Butik vid -15° till -°25
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod HRM
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold 360 DNA-polymeras
Teknik HRM-analys (High Resolution Melting), mutationsskanning
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System
Genotypningsmål SNP:er (okända eller många), epigenetiska mål
Etikett eller färgämne Högupplöst smältning (HRM), SYTO 9
Produktlinje MeltDoctor
Produkttyp Hrm Reagent Kit
Kvantitet 1 kit
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA