Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Färg:
Diverse
Kvantitet:
1000 remsor (5 pk./200)
200 remsor
För användning med (utrustning):
Thermal Cyclers
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
MicroAmp™ Cap Strips har en kupolformad profil och är lämpliga för end-point PCR. 12-kåpsremsor tillgängliga i klara eller en blandad uppsättning av rött, orange, blått och grönt.
- Kommer inte att störa provläsningen
- Ger tät försegling för att minimera avdunstning
- Lätt att applicera och ta bort
- Använda MicroAmp Caps Strips för att försegla rör och minska risken för kontaminering i provbrunnar och hjälpa till att säkerställa tillförlitliga resultat
- Lätt att använda
- Använda MicroAmp Lockinstallationsverktyg (säljs separat) för att trycka ned locken och forma tät försegling
- När du är klar, dra bara bort locken med flikarna i slutet
- Färgad för enkel organisation
- Finns i olika färger för att hjälpa till att spåra rören under analysförberedelser
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Diverse |
| Kvantitet | 1000 remsor (5 pk./200) |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 000 MicroAmp™ 12-Cap Strips (5 förpackningar med SKU# N8010534, antal 200 per förpackning). Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Antal Wells | 96 |
| Formatera | 1 000 Strip Caps |
| Visa mer |