Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Beskrivning
MicroAmp™ Lockremsor är designade för att passa på MicroAmp™ reaktionsrör, rörremsor och 96-brunnsplattor. De finns i 8-caps och 12-cap remsor i klara eller i olika uppsättningar av rött, orange, blått och grönt. De har en kupolformad profil och är lämpliga för ändpunkts-PCR. Fäst kapslarna med Cap MicroAmp™ Installations-verktyget.
Det stör inte provläsningen.
- Ger tät försegling för att minimera avdunstning
- Lätt att applicera och ta bort
Minimerar avdunstning
Använd MicroAmp™ Caps Strips för att täta tuberna med dina värdefulla prover. Detta minskar risken för kontaminering i provbrunnar och hjälper till att säkerställa tillförlitliga resultat.
Lätt att använda
Använd MicroAmp™ lockmonteringsverktyget för att trycka ner locken och skapa en tät tätning. När du är klar, dra bara bort locken med flikarna i änden.
Färgad för enkel organisering
MicroAmp™ Caps Strips finns i olika färger för att hjälpa dig hålla koll på dina tuber under provförberedelser.
Observera: Se användarmanual eller paketbilag för information om begränsad etikettlicens och varumärke.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 200 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp™ |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Inkluderar 200 MicroAmp™ 12-Cap Strips, genomskinlig. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Visa mer |