Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-brunnars optisk självhäftande film
Produktkod. 10784027 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 filmer
25 filmer
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10784027 25 filmer Varje
10488444 100 filmer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10784027 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4375928
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
Minskar risken för kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning när den appliceras på en mikroplatta med 48 brunnar
  • Tryckkänsligt lim ger tät försegling över varje brunn
  • Kommer inte att störa provläsningen
  • Lätt att applicera och ta bort, fastnar inte på handskar
  • Förhindra provförlust
  • Optiskt klar självhäftande film förhindrar provförlust genom att säkert försegla i brunnar på mikroplattor och minska läckor, avdunstning och kontaminering mellan provbrunnarna för att säkerställa konsekventa realtids-PCR-data
  • Lätt att använda: dra helt enkelt av baksidan och applicera ordentligt över toppen av mikroplattan
  • När de väl är förseglade kan mikroplattorna staplas på ett säkert sätt utan att behöva oroa sig för kontaminering
  • Designad för att passa MicroAmp Snabba optiska 48-brunnars plattor
Obs : Se 'användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Användningsområden:
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Optisk
Material Polyester
Antal Wells 48
Kvantitet 25 filmer
Innehåll och lagring Innehåller 25 MicroAmp™ 48-brunnars optiska självhäftande filmer. Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) Steg Ett™ ,
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Lim Tryckkänslig
Plattkompatibilitet 48-brunnars tallrik