Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, blandade färger
Produktkod. 10713625 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
300 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10713625 300 remsor Paket med 300
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10713625 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8010835
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för att passa på MicroAmp reaktionsrör, rörremsor och 96-brunnars plattor
MicroAmp™ Cap Strips har en kupolformad profil och är lämpliga för end-point PCR. Remsor med 8 kapslar tillgängliga i klara eller en blandad uppsättning av rött, orange, blått och grönt.
  • Kommer inte att störa provläsningen
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning
  • Lätt att applicera och ta bort
Minimerar avdunstning
  • Använda MicroAmp Caps Strips för att försegla rör och minska risken för kontaminering i provbrunnar och hjälpa till att säkerställa tillförlitliga resultat
  • Lätt att använda
    • Använda MicroAmp Lockinstallationsverktyg (säljs separat) för att trycka ned locken och forma tät försegling
    • När du är klar, dra bara bort locken med flikarna i slutet
    Färgad för enkel organisation
    • Finns i olika färger för att hjälpa till att spåra rören under analysförberedelser
    • För realtids PCR-applikationer, använd MicroAmp Optiska 8-Cap Strips (fabrikenr. 4323032) med platt profil
    PCR, PCR& Realtids PCR
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
    Färg Diverse
    Volym (metrisk) 0.2 mL
    Kvantitet 300 remsor
    För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
    Produktlinje MicroAmp
    Material Polypropen
    Innehåll och lagring Remsa med 8 påsatta lock för användning med 0,2 mL individuella rör, remsor (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brunnars plattor. Blandade färger.
    Frakt skick Rumstemperatur
    Förslutningstyp Kupolformad mössa
    Antal Wells 96
    Formatera 200 Strip Caps
    Produkttyp 8-Strip Cap