Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-rörsremsa, 0,2 ml
Produktkod. 10733087 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
125 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. Kvantitet unitSize
10733087 125 remsor Paket med 125
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10733087 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8010580
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
Remsa om 8 fäst MicroAmp rör
Kräver
Kapsyler eller helplatta tätningar för att omsluta rör
Rör passar exakt branschstandardavstånd
Optimalt utformad för exakt PCR med 0,2 ml termiska cykler som t.ex Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, GeneAmp™ PCR System 9700 och Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler.
  • Tillverkad för att exakt passa branschstandard med brunnsavstånd
Exempel på enhetlighet
  • Använd med alla instrument som har uppvärmda provkåpor för att eliminera kondens och behov av mineralolja
  • Proprietära rör är avgörande för högpresterande PCR och säkerställer stor temperatur- och amplifieringslikformighet för prover
  • Varje remsa i ett stycke har åtta 0,2 ml MicroAmp Reaktionsrör sammanfogade nära röröppningen
  • Rekommenderad maximal reaktionsvolym: 100 μL
PCR, PCR& Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 125 remsor
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Remsa om 8 fäst MicroAmp™ rör, kommer att kräva kapsyler eller fulla plattförslutningar för att omsluta rören. Rekommenderad maximal reaktionsvolym på 100μ L.
Reaktionshastighet Standard
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Ingår ej
Antal Wells 96
Formatera 125 remsor
Produkttyp 8-stavs rör