Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Base
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
10 MicroAmp 96-brunnars baser.
Applied Biosystems MicroAmp Baser är designade för att hålla MicroAmp Reaktionsrör i brick-/hållarsatser eller MicroAmp 96-brunnars reaktionsplattor för bekväm användning i pre- och post-PCR provbearbetning.
• Bekvämt för för- och post-PCR provbearbetning
• Lätt att använda för pipetteringssteg
• Tillgänglig i 96-brunnars plattformat
Enhetliga resultat
Används med alla instrument som har uppvärmda provkåpor, för att eliminera kondens och behovet av ett mineraloljeöverdrag. Proprietär MicroAmp Reaktionsrör är avgörande för högpresterande PCR. De säkerställer högsta temperatur- och förstärkningslikformighet för dina prover.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 MicroAmp™ 96-brunnars baser. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | 96-Well Base |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR-system, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Snabbt system, QuantStudio™ Dx |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 10 stycken |
| Frakt skick | Rumstemperatur |