Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars stödbas
Produktkod. 10157444 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 baser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157444 10 baser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10157444 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4379590
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller 10 MicroAmp 96-brunnars stödbaser
Designad för att hålla MicroAmp Reaktionsrör i brick-/hållarsatser eller MicroAmp 48- och 96-brunnars plattor för bekväm användning i pre- och post-PCR provbearbetning
  • Bekvämt för för- och post-PCR provbearbetning
  • Lätt att använda för pipetteringssteg
  • Stöder 48-brunnars och 96-brunnars plattformat
  • Få enhetliga resultat med alla instrument som har uppvärmda provkåpor för att eliminera kondens och behov av mineraloljeöverdrag
  • Proprietär MicroAmp Reaktionsrör är viktiga för högpresterande PCR, eftersom de säkerställer högsta temperatur- och förstärkningslikformighet för dina prover
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130 xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer , 3500xL Genetic Analyzer, 3000xL DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 7000 System, 7300 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Dx System, ViiA 7 Snabbt system, ViiA 7 System
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 10 MicroAmp™ 96-brunnars stödbaser. Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 10 baser
Produktlinje MicroAmp
Färg Svart
Produkttyp 96-brunnars plattbas
För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, 3500xL genetisk analysator, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR-system, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA™ 7 Fast System, 3730xl DNA Analyzer, 7500 Fast Dx System, 3130 Genetic Analyzer, 2720 Thermal Cycler, 3730 DNA Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Antal Wells 96
För användning med (applikation) PCR
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Kvantitet 10 baser