Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars fack/hållare för Veriti™ System
Produktkod. 10764617 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 brickor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10764617 10 brickor Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10764617 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4381850
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 MicroAmp 96-brunnars fack/hållare.
Konstruerad för effektiv provbearbetning
Speciellt utformad för att hålla tätt MicroAmp 8-rörsremsor (0,2 ml) och MicroAmp reaktionsrör utan lock (0,2 ml) i ett format med 96 brunnar för bearbetning på Veriti 96-Well Thermal Cycler.
  • Designad speciellt för MicroAmp8-Tubes Strip (0,2mL) och MicroAmp reaktionsrör utan lock (0,2 ml)<
  • Tillverkad enligt höga specifikationer, vilket säkerställer kvalitetsprodukt
  • Tillåter att organisera rören medan du lägger till prov och blandar
  • Minskar spill och rörförväxlingar genom att säkra och beställa rör på labbbänken
  • När proverna är klara sätts en bricka med rör direkt på blocket av Veriti 96-Well Thermal Cycler
  • Eliminerar krångel med att överföra rör och ger termisk kontakt som är nödvändig för termisk cykling
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 10 MicroAmp™ 96-⁄brunnars hållare. Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Färg Blått
Produkttyp Brick/hållare set
För användning med (utrustning) SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR-system
För användning med (applikation) PCR
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Kvantitet 10 brickor