Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars fack/hållare
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Rymmer upp till 96 MicroAmp rör utan lock (0,2 ml) för bearbetning antingen på System 9600 eller 9700. Använd med MicroAmp 96-Well Base P/N N8010531
Detta set håller MicroAmp reaktionsrör utan lock för bearbetning på Veriti 96-Well Thermal Cycler, 96-Well GeneAmp PCR System 9700, eller Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler.
- Tillgänglig i format med 96 eller 24 brunnar, vilket ger flexibilitet
- Designad för kompatibilitet med MicroAmp reaktionsrör och MicroAmp8-Strip reaktionsrör
- Organisera rören medan du lägger till prover och blandar
- Minskar spill och rörförväxlingar genom att säkra och beställa rör på labbbänken
- När proverna är klara sätts en bricka med rör direkt på blocket av GeneAmp Thermal Cycler
- Bricka eliminerar krångel med att överföra rör och ger termisk kontakt som är nödvändig för högpresterande termisk cykling
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Rymmer upp till 96 MicroAmp™ rör ⁄med lock (0,2 ml) för bearbetning antingen på System 9600 eller 9700. Använd med MicroAmp™ 96-Well Base P ⁄N N8010531 |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | 96-brunnars fack/hållare |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, 7000 System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 10 Set |
| Frakt skick | Rumstemperatur |