Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars fack för VeriFlex™ Block
Produktkod. 10361235 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
10 brickor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10361235
Brand: Applied Biosystems™ 4379983
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 MicroAmp 96-brunnar för VeriFlex-block.
Konstruerad för effektiv provbearbetning
•Konstruerad för effektiv provbearbetning
• Designad speciellt för MicroAmp™ Snabbreaktionsrör med lock (0,1 ml) och MicroAmp™ Snabba 8-rörsremsor (0,1 ml)
• Designad speciellt för MicroAmp™ Reaktionsrör med lock (0,2 ml)
• Tillverkad enligt höga specifikationer, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt
Bekvämlighet och prestandaMicroAmp™ 96-brunnars fack för VeriFlex™ Blocks låter dig organisera dina tuber samtidigt som du lägger till prov och mixar. Den här praktiska brickan minskar spill och rörförväxlingar genom att säkra och beställa dina tuber på labbbänken. När proverna är klara, sätt helt enkelt brickan med rör direkt på blocket StepOne™ Realtids PCR-system eller Veriti™ Thermal Cycler. Brickan eliminerar inte bara besväret med att flytta rören, utan det ger också den termiska kontakten som krävs för termisk cykling.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 10 MicroAmp™ 96-brunnars fack för VeriFlex™ Block. Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Färg Svart
Produkttyp Bricka
För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR-system
För användning med (applikation) PCR
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Kvantitet 10 brickor