Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars fack
Produktkod. 10147494 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
10 brickor
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10147494
Brand: Applied Biosystems™ N8010541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 MicroAmp 96-brunnars baser.
Speciellt designad för att hålla upp till 96 MicroAmpReaction-rör med lock
De MicroAmp 96-brunnars bricka krävs för effektivare provbehandling på Applied Biosystems 96-brunnars termiska cykler.
  • Konstruerad för effektiv provbearbetning
  • Designad speciellt för MicroAmp reaktionsrör med kapsyler
  • Tillverkad enligt höga specifikationer, vilket säkerställer kvalitetsprodukt
  • Tillåter att organisera rören medan du lägger till prov och blandar
  • Minskar spill och rörförväxlingar genom att säkra och beställa dina rör på labbbänken
  • När proverna är klara är en bricka med rör direkt på blocket av termocyklern
  • Eliminerar krångel med att flytta rör
  • Ger termisk kontakt som är nödvändig för termisk cykling
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 10 MicroAmp™ 96-brunnars fack. Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Färg Naturlig
Produkttyp Bricka
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler
För användning med (applikation) PCR
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Kvantitet 10 brickor