Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Självhäftande filmapplikator
Produktkod. 10075764 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 applikatorer
Produktkod. Kvantitet
10075764 5 applikatorer
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10075764 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4333183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1228.00 SEK
    1117.65 SEK / Paket med 5
    Save 110.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Fem limtätningsapplikatorer
Används för att bilda en säker tätning mellan en mikroplatta och en självhäftande film
Forma en tät försegling
  • De MicroAmp Adhesive Film Applicator gör att du ergonomiskt kan trycka ner en självhäftande film på en mikroplatta för att bilda en tät försegling och minimera luftbubblor
  • Denna täta försegling förhindrar kontaminering från brunn till brunn och provförlust
Snabbt och enkelt
  • Använd MicroAmp Självhäftande filmapplikator för att påskynda processen att försegla flera mikroplattor
  • Detta verktyg är designat enligt mikroplattans dimensioner så att du snabbt kan försegla en mikroplatta
  • Den robusta egenutvecklade plasten tål konstant användning för stora skärmningsapplikationer
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje MicroAmp
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Inkluderar Inkluderar: 5 självhäftande tätningsapplikatorer
Material Polyeten
Antal per förpackning Paket om 5
Förvaringskrav Rumstemperatur
Produkttyp Självhäftande filmapplikator
Kvantitet 5 applikatorer