Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Självhäftande filmapplikator
Produktkod. 17839152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 applikatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17839152 5 applikatorer Varje
1 options
Produktkod. 17839152 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4333183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1288.32 SEK
    1184.90 SEK / Paket med 1
    Save 103.42 SEK
    8% Av
I lager
Innehåller
Fem limtätningsapplikatorer
Används för att bilda en säker tätning mellan en mikroplatta och en självhäftande film
Forma en tät försegling
  • De MicroAmp Adhesive Film Applicator gör att du ergonomiskt kan trycka ner en självhäftande film på en mikroplatta för att bilda en tät försegling och minimera luftbubblor
  • Denna täta försegling förhindrar kontaminering från brunn till brunn och provförlust
Snabbt och enkelt
  • Använd MicroAmp Självhäftande filmapplikator för att påskynda processen att försegla flera mikroplattor
  • Detta verktyg är designat enligt mikroplattans dimensioner så att du snabbt kan försegla en mikroplatta
  • Den robusta egenutvecklade plasten tål konstant användning för stora skärmningsapplikationer
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje MicroAmp
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Inkluderar Inkluderar: 5 självhäftande tätningsapplikatorer
Material Polyeten
Antal per förpackning Paket om 5
Förvaringskrav Rumstemperatur
Produkttyp Självhäftande filmapplikator
Kvantitet 5 applikatorer