Beskrivning
Innehåller
1 MicroAmp Centrifugeadapter
Rymmer en singel MicroAmp reaktionsrör, passar en standard mikrocentrifugrotor, och kan användas vid upp till 15 000 xg.
- Rymmer singel MicroAmp reaktionsrör för bekvämlighet
- Konstruerad för att passa standard mikrocentrifugrotor, erbjuder flexibilitet
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Thermal Cycler |
| Kvantitet | 1 adapter |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.