Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars klara reaktionsplattor med streckkod
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Validerad med Applied Biosystems instrument för optimal passform och prestanda.
- Validerad med Applied Biosystems instrument för optimal passform och prestanda
- Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
- Konstruerad för ANSI™ /SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
- Bra mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
- Användning av polypropen och högtemperaturformningsprocess hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat ger mekanisk stabilitet, planhet och hög hållbarhet
- Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
- Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov
- Lättläst, svart brunnsidentifikationstext hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
- Plattform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3700xL Analyzer, 79000xl GeneAmp™ 9700, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förpackning | 500 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Klart, Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Visa mer |