Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara GPLE-reaktionsplattor med streckkod
Produktkod. 15362476 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
20 plattor
500 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 500
Produktkod. 15362476
Brand: Applied Biosystems™ 4483351
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Twenty 96-Well plates
Varje parti är certifierat fritt från DNA, RNAse och PCR-hämmare
  • För laboratorieanvändning
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
  • Hög mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
  • Polypropen och högtemperaturformningsprocess hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat erbjuder mekanisk stabilitet, planhet och hög hållbarhet
  • ANSI™ /SBS-kompatibel konstruktion
  • Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
  • Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med hög värmeöverföring från termoblock till prov
  • Lättläst, svart, välidentifierande text hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3000xL DNA Analyzer, 3730 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Snabb PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, rutin-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring 500 96-brunnars plattor. Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 500 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Klart, Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 500 plattor
Reaktionshastighet Snabb, standard
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning