Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba röda reaktionsplattor med streckkod
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
- Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
- Konstruerad för ANSI™ /SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
- Bra mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
- Användning av polypropen och högtemperaturformningsprocesser hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat ger mekanisk stabilitet, planhet och utmärkt hållbarhet
- Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
- Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov
- Lättläst, svart brunnsidentifikationstext hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
- Plattform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Snabbt system
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förpackning | 20 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk, Rött |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Visa mer |