Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba gula reaktionsplattor med streckkod
Produktkod. 15263015 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
20 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15263015
Brand: Applied Biosystems™ 4483495
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
Idealisk för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment.
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
  • Konstruerad för ANSI™ /SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Bra mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
  • Användning av polypropen och högtemperaturformningsprocesser hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat ger mekanisk stabilitet, planhet och utmärkt hållbarhet
  • Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
  • Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov
  • Lättläst, svart brunnsidentifikationstext hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
  • Plattform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Snabbt system
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Gult
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 20 plattor
Reaktionshastighet Snabb