Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars gröna reaktionsplattor med streckkod
Produktkod. 15243005 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
20 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet unitSize
15243005 20 plattor Paket med 20
1 options
Produktkod. 15243005 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4483349
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Validerad med Applied Biosystems instrument för optimal passform och prestanda
Lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multi-instrument experiment.
  • Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
  • Konstruerad för ANSI™ /SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Bra mekanisk stabilitet och planhet för kompletta arbetsflödesbehov
  • Användning av polypropen och högtemperaturformningsprocesser hjälper till att förhindra DNA, RNA och enzymer från att binda, medan polykarbonat ger mekanisk stabilitet, planhet och utmärkt hållbarhet
  • Idealiskt val för användning med automation/robotik och experiment med flera instrument (som termisk cykler, termisk cykler i realtid, genetisk analysator)
  • Tunnväggig konstruktion möjliggör en tät passform till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov
  • Lättläst, svart brunnsidentifikationstext hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningsproduktiviteten
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3000xL DNA Analyzer, 3730 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Klart
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 20 plattor
Reaktionshastighet Standard