Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabb 8-rörsremsa, 0,1 ml
Produktkod. 10147974
Change view
Kvantitet:
125 remsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10147974 125 remsor Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10147974 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4358293
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
125 MicroAmp Snabba 8-rörsremsor, 0,1 ml.
Kräver
MicroAmp Snabb 96-brunnars bricka
Maximerad värmeledningsförmåga minskar PCR-förstärkningstiderna
Applied Biosystems MicroAmp plastic consumables are optimized to provide unmatched temperature accuracy and uniformity for fast, efficient, oil-free PCR amplification. The MicroAmp Fast 8-Tube Strip fits snugly in the Veriti Fast 96-Well Thermal Cycler, maximizing thermal conductivity and providing precise control of cycling temperatures. It requires use of the MicroAmp Fast 96-Well Tray (Cat. No. 4358305).
Applied Biosystems MicroAmp plastförbrukningsartiklar är optimerade för att ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, effektiv, oljefri PCR-förstärkning. De MicroAmp Snabb 8-Tube Strip passar tätt in i Veriti Snabb 96-brunnars termisk cykler, maximerar värmeledningsförmågan och ger exakt kontroll av cyklingstemperaturerna. Det kräver användning av MicroAmp Snabb 96-brunnars bricka (kat. nr. 4358305).
Funktioner av MicroAmp Snabba 8-rörsremsor
• Förbättra värmeledningsförmågan, vilket möjliggör exakt kontroll av cyklingstemperaturerna
• Säkerställ reproducerbara, specifika och känsliga resultat
• Minska PCR-förstärkningstiden från 2 timmar till så lite som 25 minuter när den används med Veriti 96-Well Thermal Cycler
Förstärk på så lite som 25 minuter
De Applied Biosystems snabbt PCR-system, bestående av förblandade AmpliTaq Gold eller GeneAmp Fast PCR Master Mix, specialdesignade mikroplattor och rör, och Veriti 96-Well Thermal Cycler, reducerar avsevärt PCR-förstärkningstider. Nu kan du amplifiera fragment under 500 bp från genomisk bakgrund på cirka 25 minuter, och i vissa fall på så lite som 10 minuter. Och du kan amplifiera stora fragment snabbare —upp till 2 kb på så lite som 40 50 –minuter.
Obs: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Optisk
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 125 remsor
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Innehåller 125 MicroAmp™ Snabba 8-rörsremsor, 0,1 ml. Förvaras vid rumstemperatur.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Ingår ej
Antal Wells 96
Formatera 125 remsor
Produkttyp Snabb 8-rörsremsa