Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabb optisk 96-brunnars reaktionsplatta, 0,1 ml
Produktkod. 10670986 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10670986 10 plattor Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10670986 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4346907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    575.65 SEK / Paket med 10
    Save 86.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Minskar PCR-reaktionstiden från 2 timmar till så lite som 25 minuter
  • Integral komponent av Applied Biosystems Snabbt PCR-system
  • Maximal värmeledningsförmåga för exakt värmecykling
  • Reproducerbara, specifika och känsliga PCR-resultat på bara 25 minuter
  • Validerad med andra systemkomponenter för konsekventa resultat
  • Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
  • Ökad termisk kontakt för snabbare och jämnare uppvärmning
  • Avancerad design ökar dramatiskt dess termiska kontakt med Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler
  • Konsekvent tjocklek från brunn till brunn hjälper alla prover att cirkulera jämnt genom PCR-processen
  • Plattform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Snabbt system
Applikationer: Snabb realtids-PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 10 tallrikar.
Kan förvaras i rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 10 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 10 plattor
Reaktionshastighet Snabb