Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabbreaktionsrör med lock, 0,1 ml
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Enkelreaktionsrör, med platt lock
Kräver
MicroAmp 96-brunnars fack för Veriflex™ Block (fabrikant nr 4379983)
Den kompletta Applied Biosystems snabbt system, bestående av förblandade snabba PCR-masterblandningar, specialdesignade 0,1 ml mikroplattor och rör, och Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler, minskar dina PCR-reaktionstider avsevärt. Nu kan du amplifiera fragment under 500 bp från genomisk bakgrund på cirka 25 minuter och, i vissa fall, så lite som 10 minuter. Och du kan förstärka stora fragment snabbare —upp till 2 kb på så lite som 40-50 minuter. Eller för sekvenseringsapplikationer AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix, UP minskar din cykeltid till 50 minuter och producerar amplikoner som är optimala för högkvalitativa sekvenseringsresultat.
- Passar tätt in Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler för att maximera värmeledningsförmågan och ge exakt kontroll av cyklingstemperaturerna
- Förbättrar värmeledningsförmågan, vilket möjliggör exakt kontroll av cyklingstemperaturerna
- Förhindrar slöseri med brunnar när du bara har ett fåtal prover att köra
- Säkerställer reproducerbara, specifika och känsliga resultat
- Minskar PCR-reaktionstiden från 2 timmar till så lite som 25 minuter när den används med Veriti 96-brunnars snabbt PCR-system
- Sluta slösa bort brunnar
- Om du bara har några få prover att köra, använd individuella MicroAmp Snabbreaktionsrör med lock
- Design av snabbreaktionsrör maximerar värmeledningsförmågan när de används med Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler
- Denna förbättrade värmeledningsförmåga underlättar exakt kontroll av cyklingstemperaturerna
- En del av Applied Biosystems Snabbt PCR-system
- Innefattar förblandade GeneAmp™ Snabb PCR Master Mix, specialdesignade mikroplattor och rör, och Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler, minskar dina PCR-reaktionstider avsevärt
- Förstärk på så lite som 25 minuter
Snabb PCR, snabb realtids-PCR, PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 1000 rör |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Enkelreaktionsrör, med platt lock, för 9800 Fast PCR System. Använd med snabb 96-brunnars hållarbricka (4358305). Förvara på RT |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Visa mer |