Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brunnars reaktionsplatta med streckkod
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Inkluderar:
1000 plattor
500 plattor
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av ett enda styvt stycke polypropen i format med 384 brunnar
- Utformad för att fungera med Applied Biosystems 384-brunnars realtids-PCR-system och termiska cykler
- Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
- Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
- Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
- Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
- Plattform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR& realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 paket med 50 plattor vardera (500 plattor). Kan förvaras vid rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid. |
| Förpackning | 500 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |