Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brunnars reaktionsplatta med streckkod
Produktkod. 10505035 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Inkluderar:
1000 plattor
500 plattor
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10505035
Brand: Applied Biosystems™ 4343814
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utformad för att ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, effektiv PCR-amplifiering
  • Tillverkad av ett enda styvt stycke polypropen i format med 384 brunnar
  • Utformad för att fungera med Applied Biosystems 384-brunnars realtids-PCR-system och termiska cykler
  • Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
  • Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
  • Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
  • Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
  • Plattform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR& realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 50 påsar med 20 plattor vardera (1000 plattor).
Kan förvaras vid rumstemperatur. Med korrekt förvaring kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 1 000 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Inkluderar 1000 plattor
Kvantitet 1 000 tallrikar
Reaktionshastighet Snabb eller standard